由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥99.5% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.2% water
強熱残分
≤0.05%
色
colorless to white
mp
234-238 °C
236-239 °C (lit.)
溶解性
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
密度
1.473 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニコチン酸は水溶性ビタミンであり、ナイアシンまたはビタミンB3と呼ばれます。ビタミン強化パン、肝臓、肉、魚、家禽、ジャガイモ、緑色野菜、ピーナッツ、穀類に含まれます。
アプリケーション
ニコチン酸は、NAD+前駆体の救済実験における標準物質として用いられています。完全培地(CM)や合成培地など各種培地中のビタミン補充にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ニコチン酸(ナイアシン)は、低比重リポ蛋白(LDL)を低下させ、高比重リポ蛋白(HDL)を増加させることで脂質代謝を調節し、アテローム性動脈硬化症や冠動脈病変の進行を阻害します。ナイアシン欠乏はペラグラを引き起こします。ナイアシンはビタミン剤のほか、広域スペクトルの脂質薬としても用いられます。
その他情報
Coenzymes and Cofactors, vol. 2(補酵素と補因子、第2巻):ピリジンヌクレオチド補酵素
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72309-100G:
72309-500G:
72309-BULK:
72309-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nicotinic Acid Regulates Glucose and Lipid Metabolism Through Lipidindependent Pathways
Current Pharmaceutical Biotechnology, 16(1), 3-10 (2015)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 759-759 (1987)
Nutrition and Food Safety
The New Public Health (2015)
Nicotinic acid: the broad-spectrum lipid drug. A 50th anniversary review
Journal of Internal Medicine, 258(2), 94-114 (2005)
Chemical, Biochemical and Medical Aspects, 776-776 null