アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
granular
自己発火温度
>365 °C (Dust)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 18 g/L in H2O)
mp
236.6 °C
転移温度
flash point 193 °C
密度
1.47 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
330 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 234 °C
Melting range (upper value): ≤ 238 °C
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
379.4 °F - closed cup
引火点(℃)
193 °C - closed cup