Merck
N3876
Sigma-Aldrich
(−)-ニコチン
≥99% (GC), liquid
別名:
(−)-1-メチル-2-(3-ピリジル)ピロリジン, (S)-3-(1-メチル-2-ピロリジニル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
82109
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −169°(lit.)
yellow
屈折率
n20/D 1.5265 (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
密度
1.010 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCC[C@H]1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ニコチンは、タバコ属の葉に含まれる最も豊富なアルカロイドです。本化合物は主要な毒性物質です。
アプリケーション
(-)-ニコチンは以下の用途に使用されています:
  • 細胞外DNA蛍光アッセイおよび好中球免疫染色における好中球刺激
  • 慢性新生児ニコチン曝露が海馬および小脳におけるニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)結合、細胞死および形態に及ぼす作用の研究
  • ニコチンまたはコチニンへの歯根の曝露が線維芽細胞の形態および密度に及ぼす作用を評価するin vitro研究
生物化学的/生理学的作用
ニコチンはニコチン性アセチルコリン受容体に結合し、発達中の脳に対し神経保護作用および神経毒性作用の両方を示します。本化合物は肺がん発現と関連しており、化学療法剤の有効性を低下させます。さらに、ニコチンは食細胞の宿主防御を低下させるとともに活性酸素種(ROS)に関連する損傷を増加させる能力があります。また、本化合物はAkt/プロテインキナーゼB(PKB)の不活性化を停止し、好中球の自然死を減少させます。ニコチンは、アルツハイマー病およびパーキンソン病の治療に使用されます。
ニコチン作動性アセチルコリン受容体アゴニストの原型です。天然に存在する異性体です。
調製ノート
本製品は、200 プルーフの純エタノールに溶解して使用してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N3876-25ML:4548173204260
N3876-5ML:4548173204277
N3876-100ML:4548173204253
N3876-BULK:
N3876-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effects of chronic neonatal nicotine exposure on nicotinic acetylcholine receptor binding, cell death and morphology in hippocampus and cerebellum
Huang LZ, et al.
Neuroscience, 146(4), 1854-1868 (2007)
Nicotine alkaloid levels, and nicotine to nornicotine conversion, in Australian Nicotiana species used as chewing tobacco
Moghbel N, et al.
Heliyon, 3(11), e00469-e00469 (2017)
Root surface conditioning with nicotine or cotinine reduces viability and density of fibroblasts in vitro
Martinez AE, et al.
Clinical Oral Investigations, 9(3), 180-186 (2005)
Nicotine induces neutrophil extracellular traps
Hosseinzadeh A, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 100(5), 1105-1112 (2016)
Nicotine inactivation of the proapoptotic function of Bax through phosphorylation
Xin M and Deng X
The Journal of Biological Chemistry, 280(11), 10781-10789 (2005)