Merck
N0267
Sigma-Aldrich
(±)-ニコチン
≥99% (TLC), liquid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14N2
CAS番号:
分子量:
162.23
Beilstein:
82108
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
eCl@ss:
39151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
liquid
光学活性
[α]25/D 0°(lit.)
yellow
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCCC1c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3
InChI Key
SNICXCGAKADSCV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(±)-ニコチンは、以下の用途で使用されてきました:
  • 高グルコースダルベッコ改変イーグル培地のサプリメントとして、間葉系幹細胞に対する作用を調べるため
  • 正相高速液体クロマトグラフィーを用いたニコチン濃度測定のためのスタンダード(標準物質)として
  • 線維形成に対するその影響を調べるための試験化合物として
生物化学的/生理学的作用
(±)-ニコチンは、大部分がタバコ中に存在している第3級アミン化合物です。脳、自律神経節、および神経筋接合部のニコチン様コリン作動性受容体に結合します。ニコチンは、成長ホルモン、ドーパミン、副腎皮質刺激ホルモン、およびプロラクチンなど多数の生物学的事象をアロステリックに制御します。生体膜上でのニコチン吸収はpHに影響を受けやすく、pHによりイオン化状態が変化します。ニコチンの吸収は、イオン化していない状態が保たれているアルカリpHで高いことが確認されています。ニコチン代謝は肝臓で広範に発生し、胎盤でも広範に発生します。
プロトタイプのニコチンアセチルコリン受容体アゴニスト。
包装
The material is liquid, transparent, and viscous, packaged in amber vail, and the volume inserted into each bottle is very small, It may form a thin FILM on the sides. While it may be difficult to see the material inside by the eyes, the container is not empty.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N0267-100MG:4548173203966
N0267-500MG:4548173203980
N0267-VAR:
N0267-1G:4548173203973
N0267-1G-PW:
N0267-100MG-PW:
N0267-BULK:
N0267-500MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of nicotine on the mechanical properties of mesenchymal stem cells
Ruiz JP, et al.
Cell health and cytoskeleton, 4, 29-29 (2012)
Alterations in the production and concentration of selected alkaloids as a function of rising atmospheric carbon dioxide and air temperature: implications for ethno-pharmacology
Ziska LH, et al.
Global Change Biology, 11(10), 1798-1807 (2005)
Guangxin Luan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(1), 11-11 (2021-11-25)
Pulmonary emphysema is one of the most important pathological manifestations of chronic obstructive pulmonary disease and is commonly associated with cigarette smoking. Previous studies have indicated that necroptosis, a novel non-apoptotic cell death mechanism associated with inflammation and oxidative stress
Neal L Benowitz
Nicotine Safety and Toxicity, 3-7 (1998)
Jennifer Schwestka et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(4), 1037-1047 (2020-01-21)
The encapsulation of biopharmaceuticals into micro- or nanoparticles is a strategy frequently used to prevent degradation or to achieve the slow release of therapeutics and vaccines. Protein bodies (PBs), which occur naturally as storage organelles in seeds, can be used