安全性情報
N1019
Sigma-Aldrich
(−)-ニコチン ヘミ硫酸塩
≥95% (TLC), ~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
別名:
(−)-1-メチル-2-(3-ピリジル)ピロリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C10H14N2)2 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
422.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
liquid
濃度
~35 % (w/v) in H2O (based on free base)
dark brown
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.CN3CCC[C@H]3c4cccnc4
InChI
1S/2C10H14N2.H2O4S/c2*1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;1-5(2,3)4/h2*2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*10-;/m00./s1
InChI Key
IECQULMJVNSKDB-RCWTXCDDSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nicotine is found in the leaves of Nicotiana species. It binds to nicotinic acetylcholine receptors and inhibits endogenous neurotransmitters. Nicotine is associated with lung cancer development and reduces the efficiency of chemotherapeutic agents. It is used to treat Alzheimer′s and Parkinson′s disease.
アプリケーション
(−)-Nicotine hemisulfate salt has been used to study the influence of nicotine on the severity of choroidal neovascularization (CNV). It also has been used as a natural nectar alkaloid to study the effect of self-medication in bumblebees.
生物化学的/生理学的作用
ニコチン性アセチルコリンレセプタ-アゴニストのプロトタイプです。 天然に存在する異性体です。
品質
ニコチン塩基とニコチン硫酸塩の混合物です。
注意
溶液の有効期間は室温保存で最低6年間です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N1019-25ML:4548173204000
N1019-100ML:4548173203997
N1019-BULK:
N1019-VAR:
N1019-500ML:4548173279985
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
USP
USP
1463382
アナバシン
Explorations of Plant?s Chemodiversity: Role of Nitrogen-Containing Secondary Metabolites in Plant Defense
Molecular Aspects of Plant-Pathogen Interaction, 309-332 (2018)
Caiqi Zhao et al.
Cell discovery, 3, 17009-17009 (2017-05-23)
Vagal circuits-α7 nAChR (α7 nicotinic acetylcholine receptor, coded by
Nicotine increases size and severity of experimental choroidal neovascularization
Suner IJ, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 45(1), 311-317 (2004)
Nicotine inactivation of the proapoptotic function of Bax through phosphorylation
Xin M and Deng X
The Journal of Biological Chemistry, 280(11), 10781-10789 (2005)
Chronic nicotine exposure differentially affects the function of human alpha3, alpha4, and alpha7 neuronal nicotinic receptor subtypes
Olale F, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 283(2), 675-683 (1997)