Merck
F7876
Sigma-Aldrich
葉酸
≥97%
別名:
PteGlu, ビタミンM, プテロイル-L-グルタミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19N7O6
CAS番号:
分子量:
441.40
Beilstein:
100781
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
34058014
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥97%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
faint orange to dark orange-yellow
faint yellow to dark yellow
mp
>285 °C
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI Key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
葉酸は、以下の目的で使用されています:
  • MCF-7乳がん細胞培養のサプリメントとしてマウスに急性腎障害を誘発する
  • 葉酸またはTNF関連のアポトーシス含有配位子(TRAIL)抱合ナノミセルを構築する。
生物化学的/生理学的作用
DNAの合成、メチル化、修復に不可欠な酵素補因子。 葉酸サプリメントは、結腸直腸がんのリスクを軽減する可能性があります。
葉酸(FA)とジヒドロ葉酸(FAH2)は、それらをテトラヒドロ葉酸(THF)に還元するジヒドロ葉酸レダクターゼの基質であり、THFは「1炭素」移動をサポートします。 テトラヒドロ葉酸は、プリン、チミジル酸および様々なアミノ酸のde novo合成および翻訳後のメチル化(エピジェネティクス)に必要です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
F7876-100G:
F7876-BULK:
F7876-5G:
F7876-1G:
F7876-25G:
F7876-1G-KC:
F7876-10G:
F7876-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Surface-enhanced Raman spectroscopy of cell lysates mixed with silver nanoparticles for tumor classification.
Hassoun M, et al.
Beilstein Journal of Nanotechnology, 8, 1183-1183 (2017)
Novel water-borne polyurethane nanomicelles for cancer chemotherapy: higher efficiency of folate receptors than TRAIL receptors in a Cancerous Balb/C Mouse Model.
Ajorlou E, et al.
Pharmaceutical Research, 33(6), 1426-1439 (2016)
Fibroblast Growth Factor 23 Expression is increased in Multiple Organs in Mice with Folic Acid-induced Acute Kidney Injury.
Egli-Spichtig D, et al.
Frontiers in Physiology, 9, 1494-1494 (2018)
Romain Froquet et al.
Nature protocols, 4(1), 25-30 (2009-01-10)
Dictyostelium amoebae have been used as a host model to measure virulence of a wide range of bacterial pathogens. The simple protocol described here takes advantage of the ability of Dictyostelium to grow and form plaques on a lawn of
Silvia Ferrè et al.
Kidney international, 96(6), 1359-1373 (2019-10-12)
Sepsis is a systemic inflammatory state in response to infection, and concomitant acute kidney injury (AKI) increases mortality significantly. Endoplasmic reticulum stress is activated in many cell types upon microbial infection and modulates inflammation. The role of endoplasmic reticulum signaling
資料
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.