Merck
V2876
Sigma-Aldrich
ビタミンB12
≥98%
別名:
α-(5,6-ジメチルベンズイミダゾリル)シアノコバミド, CN-Cbl, シアノコバラミン, シアノコブ(III)アラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H88CoN14O14P
CAS番号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
EC Number:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058004
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥98%
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
red to brown
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビタミンB12は以下の用途に使用されています:
  • in vitro腸シミュレーターのビタミン混合物の抗生物質
  • サイズ排除誘導結合プラズマ質量分析(SEC-ICP-MS)の標準物質
  • ラマンスペクトル分析用模擬血漿タンパク質混合物の抗生物質
  • 表面プラズモン共鳴(SPR)分析
  • 新生仔ラット心室筋細胞(NRVM)の培地栄養補助剤
生物化学的/生理学的作用
ビタミンB12(コバラミン)は、DNA合成、脂肪酸合成、エネルギーの産生と制御などの細胞プロセスに関与する化学的に関連するコバルト含有分子のグループのことをいいます。ビタミンB12の生理活性形態にはメチルコバラミンとアデノシルコバラミンがあります。一方ヒドロキソコバラミン(ビタミンB12a、OHCbl)およびシアノコバラミン(CNCbl)は貯蔵および輸送形態です。細菌誘導ヒドロキソコバラミン(OHCbl)とCNCblは、ヒトにおいて有用なコエンザイム型に転換され、脂質に結合するスクシナートへのメチルマロン酸(MMA)のミトコンドリアメチルマロニルコエンザイムAムターゼ転換および炭化水素代謝などの代謝プロセス、およびメチオニン合成における律速段階であるメチオニンシンターゼの活性化を促進します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
V2876-100MG:4548173952239
V2876-5G:4548173952284
V2876-1G:4548173952246
V2876-250MG:4548173952253
V2876-500MG:4548173952277
V2876-BULK:
V2876-VAR:
V2876-25G:4548173952260
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Recombinant human collagen-based microspheres mitigate cardiac conduction slowing induced by adipose tissue-derived stromal cells
Smit NW, et al.
PLoS ONE, 12(8), e0183481-e0183481 (2017)
Raman spectroscopic analysis of high molecular weight proteins in solution-considerations for sample analysis and data pre-processing
Parachalil DR, et al.
Analyst, 143(24), 5987-5998 (2018)
Speciation of zinc in fish feed by size exclusion chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry-Using fractional factorial design for method optimization and mild extraction conditions
Silva MS, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1104, 262-268 (2018)
Microbially Produced Imidazole Propionate Impairs Insulin Signaling through mTORC1
Koh A, et al.
Cell, 175(4), 947-961 (2018)
A missense mutation in TCN2 is associated with decreased risk for congenital heart defects and may increase cellular uptake of vitamin B12 via Megalin
Li P, et al.
Oncotarget, 8(33), 55216-55216 (2017)