Merck
1152011
USP
ビタミンB12
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
α-(5,6-ジメチルベンズイミダゾリル)シアノコバミド, CN-Cbl, シアノコバラミン, シアノコブ(III)アラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C63H88CoN14O14P
CAS番号:
分子量:
1355.37
Beilstein:
4122889
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cyanocobalamin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C/C(C1=N[C@]([C@]([C@H](CC(N)=O)[C@@]/2(C)CCC(NC[C@@H](OP([O-])(O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N4C=[N]5C6=C4C=C(C)C(C)=C6)O[C@@H]3CO)=O)C)=O)([H])N([Co+]5C#N)C2=C(C)/C([C@@H](CCC(N)=O)C/7(C)C)=NC7=C/8)(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]1CCC(N)=O)=C9N=C8[C@@H](CCC(N)=O)[C@
InChI
1S/C62H90N13O14P.CN.Co/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;1-2;/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;/q;;+2/p-2/t31-,34-,35-,36-,37+,41-,52-,53-,56-,57?,59-,60+,61+,62+;;/m1../s1
InChI Key
RMRCNWBMXRMIRW-QJRSUKKJSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cyanocobalamin (crystalline) USP reference standard suitable for use in specified USP compendial tests and assays.
Also used to prepare standard, system suitability, and standard stock solution for assay, identification, and performance test according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Cyanocobalamin Tablets
  • Cyanocobalamin Chewable Gels
  • Cyanocobalamin
  • Water-Soluble Vitamins Capsules
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1152011-2X150MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Cyanocobalamin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(1), 1192-1192 (2016)
Cyanocobalamin Chewable Gels
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 4931-4931 (2019)
Water-Soluble Vitamins Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(5), 5499-5499 (2016)
Cyanocobalamin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(4), 1190-1190 (2020)