Merck
1003009
USP
アセトアミノフェン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
アセトアミノフェン, 4′-ヒドロキシアセトアニリド, 4-アセトアミドフェノール, N-(4-ヒドロキシフェニル)アセトアミド, N-アセチル-4-アミノフェノール, APAP, パラセタモール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OH
CAS番号:
分子量:
151.16
Beilstein:
2208089
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetaminophen, paracetamol
メーカー/製品名
USP
mp
168-172 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
USPコンペンディアで規定された品質試験およびアッセイで使用するためのアセトアミノフェンUSP標準品。
また、以下のUSPモノグラフでも使用されます:
  • アセトアミノフェン錠剤
  • アセトアミノフェンカプセル剤
  • アセトアミノフェン坐剤
  • アセトアミノフェン経口懸濁剤
  • アセトアミノフェン経口溶液
  • アセトアミノフェンカフェイン錠剤
  • アセトアミノフェン徐放錠
鎮痛薬
アナリシスノート
これらの製品は試験およびアッセイでの使用に限ります。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1003009-400MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetaminophen
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(6), 38-38 (2020)
Acetaminophen Suppositories
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 44-44 (2016)
Acetaminophen capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 40-40 (2014)
Acetaminophen tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 45-45 (2021)
Garry G Graham et al.
Inflammopharmacology, 21(3), 201-232 (2013-05-31)
Paracetamol is used worldwide for its analgesic and antipyretic actions. It has a spectrum of action similar to that of NSAIDs and resembles particularly the COX-2 selective inhibitors. Paracetamol is, on average, a weaker analgesic than NSAIDs or COX-2 selective