Merck
1021204
USP
4-アミノフェノール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
4-ヒドロキシアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
385836
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paracetamol, acetaminophen, mesalazine
メーカー/製品名
USP
mp
185-189 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
InChI Key
PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
This USP reference standard is intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard and system suitability solutions to test for the presence of 4-aminophenol as an impurity in various pharmaceutical dosage forms of acetaminophen, according to the United States Pharmacopeia (USP) monographs:
  • Mesalamine
  • Acetaminophen Tablets
  • Acetaminophen Oral Suspension
  • Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1021204-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Acetaminophen Oral Suspension
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(6), 42-42 (2021)
Mesalamine
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 2800-2800 (2020)
Acetaminophen tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 45-45 (2021)
Tramadol Hydrochloride and Acetaminophen Tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 4450-4450 (2017)
Soumabha Bag et al.
Analytica chimica acta, 860, 37-42 (2015-02-16)
Ionization of aliphatic and aromatic aldehydes is improved by performing simultaneous chemical derivatization using 4-aminophenol to produce charged iminium ions during paper spray ionization. Accelerated reactions occur in the microdroplets generated during the paper spray ionization event for the tested
関連コンテンツ
USP-NFモノグラフで、原薬・剤形、医薬品賦形剤、食品成分、栄養補助食品の試験に使用する、高度にキャラクタライズされたプライマリースタンダードをご注文いただけます。
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.