Merck
Y0001569
2-アミノフェノール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2-Aminophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H4OH
CAS番号:
分子量:
109.13
Beilstein:
606075
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mesalazine, mesalamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
170-175 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccccc1O
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI Key
CDAWCLOXVUBKRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Mesalazine impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
334.4 °F - closed cup
引火点(℃)
168 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001569:
Y0001569-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ellen Flávia Moreira Gabriel et al.
Electrophoresis, 35(16), 2325-2332 (2014-08-13)
This paper describes the effects of different modes and engraving parameters on the dimensions of microfluidic structures produced in PMMA using laser engraving. The engraving modes included raster and vector, while the explored engraving parameters included power, speed, frequency, resolution
Zhenke Zhu et al.
Journal of hazardous materials, 279, 436-443 (2014-08-06)
The reduction of nitroaromatic compounds (listed as a priority pollutant) in natural subsurface environments typically coexists with dissimilatory reduction of iron oxides effected by dissolved organic matter (DOM). Investigating the impact of the DOM that influences those reduction processes is