certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 175
traceable to Ph. Eur. G0325000
traceable to USP 1295505
APIファミリー
glyburide, glibenclamide
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChI Key
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glyburide (Glibenclamide) is a potent second-generation sulfonylurea widely utilized as an anti-diabetic drug, typically against type 2 diabetes. Its mode of action majorly involves the stimulation of endogenous insulin release from beta cells of pancreas.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1287-1G:
PHR1287-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック