由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
97.0-103.0%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
溶解性
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI Key
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ABCC8(6833) , ALB(213) , CYP1A2(1544) , CYP2C9(1559) , EPHX2(2053) , KCNJ1(3758) , KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T0891-500G:
T0891-BULK:
T0891-25G:
T0891-100G:
T0891-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)