APIファミリー
verapamil
メーカー/製品名
USP
mp
142 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
InChI Key
DOQPXTMNIUCOSY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Verapamil Hydrochloride Injection
- Verapamil Hydrochloride Tablets
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Capsules
- Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Solution
- Verapamil Hydrochloride Compounded Oral Suspension
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1711202-200MG:4548173921334
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック