Merck
N7634
Sigma-Aldrich
ニフェジピン
≥98% (HPLC), powder, L-type Ca²⁺ channel blocker
別名:
1,4-ジヒドロ-2,6-ジメチル-4-(2-ニトロフェニル)-3,5-ピリジンジカルボン酸ジメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18N2O6
CAS番号:
分子量:
346.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
ニフェジピン, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
溶解性
DMSO: soluble
ethanol: soluble
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI Key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ニフェジピンは以下の用途に使用されています:
  • モルモット小腸におけるR型カルシウムチャネルを介した腸間膜ニューロンカルシウム電流に及ぼす影響の評価
  • コリン作動性ニューロン及びドーパミン作動性ニューロンにおけるL型カルシウムチャネルブロッカーの神経保護作用の評価
  • ニフェジピン(降圧薬)及び血糖降下薬の同時投与がヒト臍帯静脈細胞(HUVEC)に及ぼす作用の特定
生物化学的/生理学的作用
ニフェジピンはL型Ca2+チャネルブロッカーであり、ヒト膠芽腫細胞のアポトーシスを誘導します。ニフェジピンは神経保護作用を有し、黒質を保護します。ニフェジピンは抗酸化能を有しています。ニフェジピンは、マクロファージ炎症性タンパク質-2(MIP-2)、腫瘍壊死因子-α(TNF-α)などの炎症性サイトカインを減少させます。ニフェジピンは降圧作用を有しています。ニフェジピンはアデノシンA2a受容体(ADORA2A)遺伝子の細胞外領域を阻害します。
特徴および利点
本化合物は、Bayerにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、ADME Tox及び環状ヌクレオチド研究用製品です。さらにADME Tox及び環状ヌクレオチド研究用製品を探す場合は、こちらをご覧ください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカルシウムチャネル及び環状ヌクレオチド感受性(CNG)及び過分極活性化環状ヌクレオチド依存性(HCN)チャネルのページに掲載されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N7634-5G:
N7634-1G:
N7634-VAR:
N7634-10G:
N7634-25G:
N7634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combination therapy of nifedipine and sulphonyl ureas exhibits a mutual antagonistic effect on the endothelial cell dysfunction induced by hyperglycemia linked to vascular disease
Wang LP, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 38(6), 2337-2347 (2016)
Cell-type-specific interrogation of CeA Drd2 neurons to identify targets for pharmacological modulation of fear extinction
McCullough KM, et al.
Translational Psychiatry, 8(1), 164-164 (2018)
Combination therapy with cisplatin and nifedipine induces apoptosis in cisplatin-sensitive and cisplatin-resistant human glioblastoma cells
Kondo S, et al.
British Journal of Cancer, 71(2), 282-282 (1995)
R-type calcium channels in myenteric neurons of guinea pig small intestine
Bian X, et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology, 287(1), G134-G142 (2004)
An Liu et al.
Neurochemical research, 44(3), 683-691 (2017-10-21)
Abnormal processing of amyloid precursor protein (APP) and aggregation of the Aβ peptide are known to play a key role in the pathogenesis of Alzheimer disease, but the function of endogenous APP under normal physiological conditions remains poorly understood. In
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox