certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 462
traceable to Ph. Eur. N0750000
traceable to USP 1463508
APIファミリー
nifedipine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI Key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nifedipine belongs to the class of calcium channel antagonist drugs and finds a wide use as an antihypertensive and an antianginal agent. It can also be used as a coronary vasodilator.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
適用法令
Jan Code
PHR1290-1G-PW:
PHR1290-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック