certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 765
traceable to Ph. Eur. O0150000
traceable to USP 1478505
APIファミリー
omeprazole
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI Key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者にとって、薬局方一次標準品に代わる利便性およびコスト効率が高い代替手段となります。
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1059-1G:
12262-1G-BULK:
PHR1059-1G-BULK:
PHR1059-1G-PW:
12262-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック