certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 872
traceable to Ph. Eur. Y0000773
traceable to USP 1356916
APIファミリー
lansoprazole
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1390-1G-PW:
PHR1390-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック