Merck
PHR1834
Supelco
イトラコナゾール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
R51211, オリコナゾール, スポラノックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H38Cl2N8O4
CAS番号:
分子量:
705.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. I7000000
traceable to USP 1354251
APIファミリー
itraconazole
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 200 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI Key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
アプリケーション
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
生物化学的/生理学的作用
イトラコナゾールは、シトクロムP-450依存酵素を阻害する結果、エルゴステロールの合成が阻害されます。 これは、ラノステロールをエルゴステロールに変換するのに必要なシトクロムP-450酵素である14-αデメチラーゼとの相互作用によってそれを行います。エルゴステロールは真菌細胞膜に極めて重要な成分です。 したがって、その阻害作用によって細胞透過性が上昇し、細胞内含有物が漏出します。 イトラコナゾールはまた内因性呼吸を阻害し、膜リン脂質と相互作用し、酵母菌から菌糸形への変換を阻害し、プリン取り込みを阻害し、トリグリセリドとリン脂質の生合成機能を弱体化させます。
合成広域トリアゾール系抗真菌薬です。作用機序:14α-デメチラーゼなどのシトクロムP450依存性酵素を阻害します。阻害によって、真菌細胞壁の重要な成分であるエルゴステロールの生合成が妨げられます。
アナリシスノート
このような2次標準は、入手可能な場合にはUSP、EP、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
脚注
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0395 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1834-200MG-PW:
PHR1834-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)