Merck
I7000000
イトラコナゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
R51211, オリコナゾール, スポラノックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H38Cl2N8O4
CAS番号:
分子量:
705.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
itraconazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI Key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Itraconazole EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
イトラコナゾールは、シトクロムP-450依存酵素を阻害する結果、エルゴステロールの合成が阻害されます。 これは、ラノステロールをエルゴステロールに変換するのに必要なシトクロムP-450酵素である14-αデメチラーゼとの相互作用によってそれを行います。エルゴステロールは真菌細胞膜に極めて重要な成分です。 したがって、その阻害作用によって細胞透過性が上昇し、細胞内含有物が漏出します。 イトラコナゾールはまた内因性呼吸を阻害し、膜リン脂質と相互作用し、酵母菌から菌糸形への変換を阻害し、プリン取り込みを阻害し、トリグリセリドとリン脂質の生合成機能を弱体化させます。
合成広域トリアゾール系抗真菌薬です。作用機序:14α-デメチラーゼなどのシトクロムP450依存性酵素を阻害します。阻害によって、真菌細胞壁の重要な成分であるエルゴステロールの生合成が妨げられます。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
I7000000-1EA:
I7000000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Ji-Qin Wu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4464-4469 (2014-05-29)
Amphotericin B (AMB) has been a mainstay therapy for fungal infections of the central nervous system, but its use has been limited by its poor penetration into the brain, the mechanism of which remains unclear. In this study, we aimed
A O S Fonseca et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 69(6), 1564-1567 (2014-02-14)
The purpose of this study was to compare the in vitro susceptibilities of 22 Brazilian isolates of Pythium insidiosum to antifungals using a standardized inoculum of zoospores and a proposed novel inoculum prepared from cultured mycelia (hyphae) of P. insidiosum.
Zsombor K Nagy et al.
International journal of pharmaceutics, 480(1-2), 137-142 (2015-01-18)
High speed electrospinning (HSES), compatible with pharmaceutical industry, was used to demonstrate the viability of the preparation of drug-loaded polymer nanofibers with radically higher productivity than the known single-needle electrospinning (SNES) setup. Poorly water-soluble itraconazole (ITRA) was formulated with PVPVA64
James D Homans et al.
The Pediatric infectious disease journal, 29(1), 65-67 (2009-11-04)
Coccidioides immitis causes a wide range of disease in humans. Fluconazole and itraconazole are effective treatments. Clinical evidence suggests that itraconazole is equivalent or superior to fluconazole in treating osteoarticular infections in rates of cure and recurrence. We report 2
Jodi Lestner et al.
Expert opinion on drug metabolism & toxicology, 9(7), 911-926 (2013-05-07)
Fungal infections are a major source of global morbidity and mortality. Itraconazole is a triazole antifungal agent that is widely used for the prevention and treatment of fungal infection. While newer antifungal agents are now available, itraconazole is an orally