Merck
I6657
Sigma-Aldrich
イトラコナゾール
≥98% (HPLC)
別名:
R51211, オリコナゾール, スポラノックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H38Cl2N8O4
CAS番号:
分子量:
705.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
white
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OCC5COC(Cn6cncn6)(O5)c7ccc(Cl)cc7Cl)cc4
InChI
1S/C35H38Cl2N8O4/c1-3-25(2)45-34(46)44(24-40-45)29-7-5-27(6-8-29)41-14-16-42(17-15-41)28-9-11-30(12-10-28)47-19-31-20-48-35(49-31,21-43-23-38-22-39-43)32-13-4-26(36)18-33(32)37/h4-13,18,22-25,31H,3,14-17,19-21H2,1-2H3
InChI Key
VHVPQPYKVGDNFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イトラコナゾールはトリアゾール系抗真菌薬です。 これは、シトクロムP-450依存酵素とエルゴステロール合成を阻害するために使用されます。これは、ヒストプラスマ症、ブラストミセス症、クリプトコッカス髄膜炎、およびアスペルギルス症に使用されています。 その異なる剤形は、マウス侵襲性感染症でのカンジダ菌株の研究に使用されています。 これは、アロキサン誘発糖尿病ラットでの前胃粘膜の増殖性変化の研究に使用されています
生物化学的/生理学的作用
イトラコナゾールは、シトクロムP-450依存酵素を阻害する結果、エルゴステロールの合成が阻害されます。 これは、ラノステロールをエルゴステロールに変換するのに必要なシトクロムP-450酵素である14-αデメチラーゼとの相互作用によってそれを行います。エルゴステロールは真菌細胞膜に極めて重要な成分です。 したがって、その阻害作用によって細胞透過性が上昇し、細胞内含有物が漏出します。 イトラコナゾールはまた内因性呼吸を阻害し、膜リン脂質と相互作用し、酵母菌から菌糸形への変換を阻害し、プリン取り込みを阻害し、トリグリセリドとリン脂質の生合成機能を弱体化させます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I6657-100MG:
I6657-BULK:
I6657-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alexis Laurent et al.
Mycoses, 60(9), 581-586 (2017-05-10)
Trichophyton rubrum is the most frequently isolated dermatophyte species in European countries. The lack or poor sporulation of T. rubrum has always been a major complication and a limiting factor when performing antifungal susceptibility testing. Therefore, we describe an in vitro
Katsuhisa Uchida et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 66(3), 626-634 (2010-12-22)
To examine whether in vitro antifungal susceptibility test results correlate with in vivo efficacy of two cyclodextrin-solubilized itraconazole formulations (intravenous and oral) against Candida in a murine model of invasive infection. A selected set of 12 Candida spp. strains with
Tomoya Sano et al.
Toxicologic pathology, 37(6), 790-798 (2009-08-25)
Alloxan-induced diabetic rats frequently exhibit proliferative lesions of squamous hyperplasia accompanied by chronic inflammation and Candida albicans infection in the forestomach, and some lesions progress to squamous cell carcinoma (SCC). Candida infection causes not only hyperplastic changes with inflammation but
Zsombor K Nagy et al.
International journal of pharmaceutics, 480(1-2), 137-142 (2015-01-18)
High speed electrospinning (HSES), compatible with pharmaceutical industry, was used to demonstrate the viability of the preparation of drug-loaded polymer nanofibers with radically higher productivity than the known single-needle electrospinning (SNES) setup. Poorly water-soluble itraconazole (ITRA) was formulated with PVPVA64
M Blooi et al.
Scientific reports, 5, 11788-11788 (2015-07-01)
Chytridiomycosis caused by the chytrid fungus Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) poses a serious threat to urodelan diversity worldwide. Antimycotic treatment of this disease using protocols developed for the related fungus Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), results in therapeutic failure. Here, we reveal that