Merck
T8826
Sigma-Aldrich
テルビナフィン 塩酸塩
別名:
trans-N-(6,6-ジメチル-2-ヘプテン-4-イリル)-N-メチル-1-ナフチルメチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N · HCl
CAS番号:
分子量:
327.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
51302503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
アッセイ
≥98%
品質水準
フォーム
powder
white to faint beige
溶解性
methanol: soluble 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
InChI Key
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アリルアミン誘導体。
アプリケーション
テルビナフィン塩酸塩は、アリルアミン合成抗真菌剤です。 足指爪/指の爪の皮膚糸状菌感染、白癬、及び頑癬の治療に使用されます。 吸着、分配、及び安定性に関する試験に使用されます
生物化学的/生理学的作用
テルビナフィンはスクアレンモノオキシゲナーゼを阻害することで、真菌細胞膜の必須成分であるエルゴステロールの生合成を阻止します。スクアレンモノオキシゲナーゼの阻害により、スクアレンの蓄積も生じます。 テルビナフィン塩酸塩は高親油性であり、皮膚、爪、及び脂肪組織に蓄積する傾向があります。 抗真菌性及び抗かび性です。 皮膚糸状菌や一部の酵母に対して殺真菌性、Candida albicansに対して静真菌性を示します。
作用機序:スクアレンエポキシダーゼを阻害して、エルゴステロールの生合成を抑制します。抗菌性の範囲:抗真菌性および抗かび性。皮膚糸状菌や一部の酵母に対して殺真菌性、Candida albicansに対して静真菌性。
その他情報
容器は密閉し、乾燥した換気のよい場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、EuropeanBiocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T8826-VAR:
T8826-100MG:
T8826-250MG:
T8826-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Oremusová et al.
Die Pharmazie, 62(4), 273-277 (2007-05-09)
In this study the adsorption, partition and releasing balances of terbinafine hydrochloride have been studied. The adsorption isotherms of antifugal drug terbinafine hydrochloride (terbinafine), on the base of its adsorption from aqueous solutions on the surface of activated charcoal, were
James B Y H Behrendorff et al.
Physiologia plantarum, 169(4), 586-599 (2020-02-26)
Stable genetic transformation of plants is a low-efficiency process, and identification of positive transformants usually relies on screening for expression of a co-transformed marker gene. Often this involves germinating seeds on solid media containing a selection reagent. Germination on solid
Abdul-Rehman Phull et al.
Medicinal chemistry (Shariqah (United Arab Emirates)), 16(4), 495-506 (2019-11-13)
Silver nanoparticles synthesized by the bio-green method have been applied to various biomedical applications. These procedures are simple, eco-friendly and serve as an alternative to complex chemical methods for the preparation of nanomaterials. In the present study, phytosynthesis of silver
S M Abdel-Rahman et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 56(3), 243-245 (1999-02-25)
The stability of terbinafine 25 mg/mL (as the hydrochloride salt) in an extemporaneously prepared oral suspension at 25 and 4 degrees C was studied. Twenty 250-mg terbinafine tablets were crushed to a fine powder and diluted to a concentration of
Akira Kotani et al.
Journal of chromatography. A, 1621, 461077-461077 (2020-04-28)
A previous paper of this series of study put forward a basic model of an automated system for predicting detection limits and showed its application to a simple example of isocratic high-performance liquid chromatography (HPLC). This paper describes an expansion