Merck
Y0000535
テルビナフィン 塩酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
trans-N-(6,6-ジメチル-2-ヘプテン-4-イリル)-N-メチル-1-ナフチルメチルアミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H25N · HCl
CAS番号:
分子量:
327.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
terbinafine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H]\C(CN(C)Cc1cccc2ccccc12)=C(\[H])C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25N.ClH/c1-21(2,3)15-8-5-9-16-22(4)17-19-13-10-12-18-11-6-7-14-20(18)19;/h5-7,9-14H,16-17H2,1-4H3;1H/b9-5+;
InChI Key
BWMISRWJRUSYEX-SZKNIZGXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アリルアミン誘導体。
アプリケーション
Terbinafine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
Mode of Action: Inhibits squalene epoxidase, preventing biosynthesis of ergosterol.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000535:
Y0000535-10MG:
Y0000535-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Jorge Casado et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(3), 907-917 (2014-09-28)
An effective and selective, modular sample preparation method for the extraction of eight antimycotic drugs, belonging to three different chemical classes, from digested sludge samples is proposed. To this end, matrix solid-phase dispersion (MSPD) was on-line connected with a cationic
Sylwia Magiera et al.
Journal of AOAC International, 97(6), 1526-1537 (2015-01-30)
A rapid and sensitive ultra-HPLC/MSIMS (UHPLC/MSIMS) assay method for the simultaneous determination in human urine of 22 drugs belonging to different pharmaceutical groups was developed. The drugs were extracted from urine samples and then separated on a Zorbax Rapid Resolution