product name
カスポファンギン 二酢酸塩, ≥97% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 15 mg/mL (clear solution)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC[C@H](C)C[C@H](C)CCCCCCCCC(=O)N[C@H]1C[C@@H](O)[C@@H](NCC[NH3+])NC(=O)[C@@H]2[C@@H](O)CCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]3C[C@@H](O)CN3C(=O)[C@@H](NC1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)CC[NH3+]
InChI
1S/C52H88N10O15.2C2H4O2/c1-5-28(2)24-29(3)12-10-8-6-7-9-11-13-39(69)56-34-26-38(68)46(55-22-21-54)60-50(75)43-37(67)19-23-61(43)52(77)41(36(66)18-20-53)58-49(74)42(45(71)44(70)31-14-16-32(64)17-15-31)59-48(73)35-25-33(65)27-62(35)51(76)40(30(4)63)57-47(34)72;2*1-2(3)4/h14-17,28-30,33-38,40-46,55,63-68,70-71H,5-13,18-27,53-54H2,1-4H3,(H,56,69)(H,57,72)(H,58,74)(H,59,73)(H,60,75);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29+,30+,33+,34-,35-,36+,37-,38+,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-;;/m0../s1
InChI Key
OGUJBRYAAJYXQP-IJFZAWIJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 抗真菌薬感受性試験
- バルプロ酸(VPA)の相乗効果評価のための標準抗真菌薬として
- β-1,3-グルカン存在下でのナチュラルキラー(NK)細胞によるクリプトコッカス属の殺作用を検討するためのCryptococcus neoformans B3501株の処理
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0425-VAR:
SML0425-BULK:
SML0425-5MG:
SML0425-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.