certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 1174
traceable to Ph. Eur. Y0000557
traceable to USP 1271700
APIファミリー
fluconazole
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI Key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フルコナゾールは、広域スペクトルの抗菌活性を示す抗真菌剤です。口腔カンジダ症、食道カンジダ症、膣カンジダ症、およびその他の重篤な全身性カンジダ感染症の治療に使用されます。本薬は、Cryptococcus neoformansにより引き起こされる髄膜炎に対しても有効です。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1160-1G:
PHR1160-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック