Merck
BP1175
フルコナゾール
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,3-ビス(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12F2N6O
CAS番号:
分子量:
306.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluconazole
形状
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
mixture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI Key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Fluconazole impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Fluconazole Oral Suspension
  • Fluconazole Capsules
  • Fluconazole Infusion
  • 生物化学的/生理学的作用
    フルコナゾ-ルは抗真菌薬です。真菌のチトクロ-ムP-450ステロ-ルC-14 α-脱メチル化を高い選択性で阻害します。フルコナゾ-ルはCYP2C9の強力なインヒビタ-です。フルコナゾ-ルは真菌のエルゴステロ-ル合成を妨げ、メタロチオネイン遺伝子をダウンレギュレ-ションします。
    包装
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1175:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)