Merck
1271700
USP
フルコナゾール
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(2,4-ジフルオロフェニル)-1,3-ビス(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロパン-2-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12F2N6O
CAS番号:
分子量:
306.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluconazole
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI Key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
生物化学的/生理学的作用
フルコナゾ-ルは抗真菌薬です。真菌のチトクロ-ムP-450ステロ-ルC-14 α-脱メチル化を高い選択性で阻害します。フルコナゾ-ルはCYP2C9の強力なインヒビタ-です。フルコナゾ-ルは真菌のエルゴステロ-ル合成を妨げ、メタロチオネイン遺伝子をダウンレギュレ-ションします。
抗真菌薬であり、真菌のチトクロ-ムP-450ステロ-ルC-14 α-脱メチル化の高選択的なインヒビタ-です。CYP2C9の強力なインヒビタ-です。真菌のエルゴステロ-ル合成を妨げ、メタロチオネイン遺伝子をダウンレギュレ-ションします。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1271700-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fluconazole in Dextrose Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 1907-1907 (2018)
Fluconazole
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(6), 1901-1901 (2020)
Fluconazole in Sodium Chloride Injection
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 1909-1909 (2018)
M C Ethier et al.
British journal of cancer, 106(10), 1626-1637 (2012-05-10)
Objectives were to compare systemic mould-active vs fluconazole prophylaxis in cancer patients receiving chemotherapy or haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). We searched OVID MEDLINE and the Cochrane Central Register of Controlled Trials (1948-August 2011) and EMBASE (1980-August 2011). Randomised controlled
Kim C M van der Elst et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 59(11), 1527-1533 (2014-08-26)
Fluconazole is recommended as first-line treatment in invasive candidiasis in children and infants. Although timely achievement of adequate exposure of fluconazole improves outcome, therapeutic drug monitoring is currently not recommended. We conducted a retrospective study of critically ill children treated