詳細
Specific Optical Rotation (EP): (−0.10) ∼ +0.10 °
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% (EP, titration)
フォーム
powder
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
fungi
yeast
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI Key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
遺伝子情報
human ... ABCB1(5243) , CYP11B1(1584) , CYP11B2(1585) , CYP17A1(1586) , CYP19A1(1588) , CYP1A2(1544) , CYP24A1(1591) , CYP26A1(1592) , CYP3A4(1576) , CYP51A1(1595) , KCNH1(3756)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669)
rat ... Alox5(25290) , Cyp17a1(25146) , Cyp51(25427) , Cyp7a1(25428)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
K1003-BULK:
K1003-100MG:
K1003-10G:
K1003-1G:
K1003-25G:
K1003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)