certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. K0600000
traceable to USP 1356508
APIファミリー
ketoconazole
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI Key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ketoconazole is an imidazole antifungal agent administered through topical or oral means. It is used for the treatment of chronic mucocutaneous candidiasis, fungal infections of the gastro-intestinal tract, dermatophyte infections, systemic infections, and fungal infections in immuno-compromised patients.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR1385-1G:
PHR1385-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック