certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to BP 670
traceable to Ph. Eur. N1230000
traceable to USP 1471506
APIファミリー
norfloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norfloxacin is a synthetic broad-spectrum antibacterial drug that is effective against various gram positive and gram negative bacteria. Its major application is in the treatment of urinary tract infections.
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1614-1G:
PHR1614-1G-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.