Merck
Y0001015
システム適合性用ノルフロキサシン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ノルフロキサシン, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-(1-ピペラジニル)-3-キノリンカルボン酸, 1-エチル-6-フルオロ-1,4-ジヒドロ-4-オキソ-7-ピペラジノ-3-キノリンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18FN3O3
CAS番号:
分子量:
319.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
norfloxacin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)
InChI Key
OGJPXUAPXNRGGI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Norfloxacin for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ノルフロキサシンは DNAジャイレ-ス(トポイソメラ-ゼ)と複合体形成しているDNAがATP誘導的に構造転移を起こすのを阻害することにより、DNA複製を阻害します。
作用機序:細菌DNA複製を阻害します。
抗菌スペクトル:グラム陰性菌。グラム陽性菌に対しては低効果。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001015:
Y0001015-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
G E Stein
The American journal of medicine, 82(6B), 18-21 (1987-06-26)
The pharmacokinetic profile of norfloxacin, an oral fluoroquinolone, is more complex than that of many antibacterial agents. Following administration of a 400-mg dose, peak serum concentrations of 1.5 to 2.0 micrograms/ml are achieved within one to two hours. The drug
Nour El-Houda Jlili et al.
Journal of medical microbiology, 63(Pt 2), 195-202 (2013-11-07)
The prevalence of plasmid-mediated quinolone resistance genes [qnr, aac(6')-Ib-cr and qepA] was sought among Enterobacteriaceae strains obtained from the Children's Hospital of Tunis (Tunisia). Non-duplicate isolates (n = 278) with resistance to extended-spectrum cephalosporins and collected in 2003, 2007, 2008 and 2009
D E Nix et al.
Clinical pharmacy, 6(2), 105-117 (1987-02-01)
The chemistry, mechanism of action, antimicrobial spectrum, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage and administration of ciprofloxacin and norfloxacin are reviewed, and mechanisms of antimicrobial resistance and drug and laboratory interactions are described. Norfloxacin is the first antimicrobial in
Bacterial resistance to norfloxacin and other newer quinolones: pattern and prospects.
D R Nalin
European journal of cancer & clinical oncology, 24 Suppl 1, S55-S61 (1988-01-01)
E J Goldstein
The American journal of medicine, 82(6B), 3-17 (1987-06-26)
Norfloxacin is an orally absorbed fluoroquinolone antibacterial with a fluorine at position 6 and a piperazine ring at position 7. These changes have resulted in a marked enhancement (compared with that of the older quinolones) of in vitro antibacterial activity.