certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1478108
APIファミリー
ofloxacin, ofloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1cc2c3[n](cc([c]2=O)C(=O)O)C(COc3c1N4CCN(CC4)C)C
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI Key
GSDSWSVVBLHKDQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ofloxacin is an orally administered antimicrobial drug that is classified under the group of fluoroquinolones. It has high potency and shows a broad-spectrum antibacterial performance, as well as short selection of resistant bacteria.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1168-1G:
PHR1168-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.