Merck
28266
Sigma-Aldrich
レボフロキサシン
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
別名:
(−)-オフロキサシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H20FN3O4
CAS番号:
分子量:
361.37
Beilstein:
7327015
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
フォーム
powder or crystals
light yellow-white to yellow-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
InChI Key
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
human ... KCNH1(3756)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
レボフロキサシンは、薬物動態、抗菌剤耐性、および耐性阻害などに関する研究において使用される幅広いスペクトルの抗菌剤です。細菌性呼吸器感染症に対する抗生物質。
生物化学的/生理学的作用
レボフロキサシンは、グラム陽性およびグラム陰性の細菌に対して有効です。DNAジャイレース(タイプIIトポイソメラーゼ)およびトポイソメラーゼIVを阻害することで、細胞分裂を阻害します。
包装
10mg、1g、10g
その他情報
容器は固く閉め、乾燥した、通気の良い場所で保管してください。保管場所の乾燥を維持してください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28266-1G-F:
28266-BULK:
28266-BULK-F:
28266-10G-F:
28266-10MG-F:
28266-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
George G Zhanel et al.
Drugs, 62(1), 13-59 (2002-01-16)
The new fluoroquinolones (clinafloxacin, gatifloxacin, gemifloxacin, grepafloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, sitafloxacin, sparfloxacin and trovafloxacin) offer excellent activity against Gram-negative bacilli and improved Gram-positive activity (e.g. against Streptococcus pneumoniae and Staphylococcus aureus) over ciprofloxacin. Ciprofloxacin still maintains the best in vitro activity
Miriam Hurst et al.
Drugs, 62(14), 2127-2167 (2002-09-25)
Levofloxacin is the L-form of the fluoroquinolone antibacterial agent, ofloxacin. In in vitro studies, levofloxacin demonstrated a broad range of activity against Gram-positive and -negative organisms and anaerobes. The drug is more active against Gram-positive organisms than ciprofloxacin, but less
Takeshi Hirano et al.
International journal of pharmaceutics, 351(1-2), 113-118 (2007-11-06)
L-Carnitine plays an important role in lipid metabolism by facilitating the transport of long-chain fatty acids across the mitochondrial inner membrane followed by fatty acid beta-oxidation. It is known that members of the OCTN family play an important role in
Gregory S Basarab et al.
Scientific reports, 5, 11827-11827 (2015-07-15)
With the diminishing effectiveness of current antibacterial therapies, it is critically important to discover agents that operate by a mechanism that circumvents existing resistance. ETX0914, the first of a new class of antibacterial agent targeted for the treatment of gonorrhea
M H Gotfried et al.
Chest, 119(4), 1114-1122 (2001-04-11)
To determine the steady-state plasma, epithelial lining fluid (ELF), and alveolar macrophage (AM) concentrations of levofloxacin and ciprofloxacin. Multiple-dose, open-label, randomized pharmacokinetic study. Thirty-six healthy, nonsmoking adult subjects were randomized either to oral levofloxacin, 500 or 750 mg once daily
資料
Explore how antibiotics, particularly quinolones, inhibit nucleic acid synthesis by targeting topoisomerases, crucial for DNA replication processes.