Merck
C8895
Sigma-Aldrich
クロファジミン
≥98% (TLC), powder, antimycobacterial rimonphenazine
別名:
N,5-ビス(4-クロロフェニル)-3,5-ジヒドロ-3-(イソプロピルイミノ)フェナジン-2-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H22Cl2N4
CAS番号:
分子量:
473.40
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
クロファジミン,
フォーム
powder
品質水準
抗生物質活性スペクトル
mycobacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
InChI Key
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロファジミンはリミノフェナジンであり、抗らい薬として使用されています。多剤耐性結核の治療にも使用されます。クロファジミンは好中球の運動性およびリンパ球幼若化を阻害します。本化合物は抗炎症作用を持ち、円板状エリテマトーデスの治療に使用されます。クロファジミンは免疫抑制作用を有します。
アプリケーション
クロファジミンは以下の用途に使用されます:
  • 抗菌薬調製
  • crystal-like drug inclusions (CLDIs)を生成するマクロファージへの累積の研究
  • 薬物による肝肉芽腫性炎症のモデル化
  • マクロファージのin vivo積載量の研究
特徴および利点
この化合物はノバルティスが開発しました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください。
保管および安定性
本製品は室温で保管してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8895-1G:
C8895-BULK:
C8895-VAR:
C8895-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
In vitro approaches for generation of Mycobacterium tuberculosis mutants resistant to bedaquiline, clofazimine or linezolid and identification of associated genetic variants
Ismail N, et al.
Journal of Microbiological Methods, 153(8), 1-9 (2018)
An Expandable Mechanopharmaceutical Device (1): Measuring the Cargo Capacity of Macrophages in a Living Organism
Rzeczycki P, et al.
Pharmaceutical Research, 36(1), 12-12 (2019)
A far-red fluorescent probe for flow cytometry and image-based functional studies of xenobiotic sequestering macrophages
Keswani RK, et al.
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 87(9), 855-867 (2015)
Jacques H Grosset et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 188(5), 608-612 (2013-07-05)
Although observational studies suggest that clofazimine-containing regimens are highly active against drug-resistant tuberculosis, the contribution of clofazimine for the treatment of this disease has never been systematically evaluated. Our goal was to directly compare the activity of a standard second-line
Detecting ordered small molecule drug aggregates in live macrophages: a multi-parameter microscope image data acquisition and analysis strategy
Rzeczycki P, et al.
Biomedical Optics Express, 8(2), 860-872 (2017)