Merck
A79604
Sigma-Aldrich
4-アミノサリチル酸
99%, for peptide synthesis
別名:
4-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸, PAS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
473071
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
4-アミノサリチル酸, 99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to beige
mp
135-145 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTPN1(5770)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-アミノサリチル酸(4-ASA)は、以下の合成に使用できます。
  • 抗炎症効果のある4-ASAのアゾ誘導体。
  • 医薬品成分として使用される4-アミノサリチル酸アンモニウム塩の結晶多形。
  • Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)に対するクオラムセンシング阻害剤として使用されるサリチル酸-トリアゾール類似体。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A79604-100G:
A79604-VAR:
A79604-5G:
A79604-500G:
A79604-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of azo derivatives of 4-aminosalicylic acid.
Zhao ZB, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 18(6), 639-642 (2007)
Polymorphic ammonium salts of the antibiotic 4-aminosalicylic acid.
Andre V, et al.
Crystal Growth & Design, 12(6), 3082-3090 (2012)
Design, Synthesis and Biological Evaluation of Triazole-Containing 2-Phenylindole and Salicylic Acid as Quorum Sensing Inhibitors Against Pseudomonas aeruginosa.
Srinivasarao S, et al.
ChemistrySelect, 3(32), 9170-9180 (2018)
Maria João Forjaz et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 30(4), 545-551 (2014-12-30)
The Parkinson Anxiety Scale is a new scale developed to measure anxiety severity in Parkinson's disease specifically. It consists of three dimensions: persistent anxiety, episodic anxiety, and avoidance behavior. This study aimed to assess the measurement properties of the scale
Tian-Loon Lee et al.
Journal of glaucoma, 23(9), 644-648 (2013-02-23)
To determine the incidence of intraocular pressure (IOP) spikes within the first 30 minutes after sequential argon-Nd:YAG laser peripheral iridotomy (LPI) in patients with angle closure and to explore risk factors for their occurrence. A total of 428 consecutive eyes