certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1026401
APIファミリー
aminosalicylic acid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
135-145 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1ccc(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
WUBBRNOQWQTFEX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHR1746-500MG:
PHR1746-500MG-PW:
試験成績書(COA)