Merck
BP1075
5-アミノサリチル酸
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
5-AS, 5-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸, メサラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
2090421
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mesalazine, mesalamine
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Mesalazine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Mesalazine Suppositories
  • Mesalazine Foam Enema
  • Mesalazine Enema
  • Mesalazine Prolonged-release Tablets
  • Mesalazine Gastro-resistant Tablets
  • Mesalazine Prolonged-release Granules
  • 5-アミノサリチル酸は、ELISA法における使用に適したペルオキシダ-ゼ基質です。分光光度計によって450 nmでの吸光度の測定が可能な茶色の可溶性最終生成物を生じます。3 Nの水酸化ナトリウムで反応を停止させ、550 nmで測定することもできます。
    包装
    Unit quantity: 125 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    ターゲットの組織
    Respiratory system
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 2
    引火点(°F)
    536.0 °F
    引火点(℃)
    280 °C
    適用法令
    Jan Code
    BP1075:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    Jingyi Hu et al.
    Journal of ethnopharmacology, 266, 113394-113394 (2020-09-18)
    Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic and relapsing inflammatory disease of the gastrointestinal tract, consisting of ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD). Gut microbiota and their metabolites may play a role in the pathogen of IBD, especially of