Merck
1392705
USP
5-アミノサリチル酸
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-AS, 5-アミノ-2-ヒドロキシ安息香酸, メサラミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3-2-(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
153.14
Beilstein:
2090421
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
mesalamine, mesalazine
メーカー/製品名
USP
mp
275-280 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
InChI Key
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Mesalamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Mesalamine Delayed-Release Tablets
  • Mesalamine Extended-Release Capsules
  • Mesalamine Rectal Suspension
5-アミノサリチル酸は、ELISA法における使用に適したペルオキシダ-ゼ基質です。分光光度計によって450 nmでの吸光度の測定が可能な茶色の可溶性最終生成物を生じます。3 Nの水酸化ナトリウムで反応を停止させ、550 nmで測定することもできます。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
1392705-200MG:
試験成績書(COA)