certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1021204
APIファミリー
mesalazine, phenacetin, paracetamol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
300-305 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl[H].Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
InChI Key
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHR1745-500MG:
PHR1745-500MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック