Merck
1514008
USP
フェナセチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-アセチル-p-フェネチジン, 4′-エトキシアセトアニリド, N-(4-エトキシフェニル)アセトアミド, p-アセトフェネチジド, アセトフェネチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OC2H5
CAS番号:
分子量:
179.22
Beilstein:
1869238
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
phenacetin
メーカー/製品名
USP
mp
133-136 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenacetin Melting Point Standard (Phenacetin) is a lipid-soluble drug with moderate solubility with aqueous solvents. Its oral absorption is based on formulation factors like particle size. Its major metabolic route is O-dealkylation to paracetamol and its minor pathways are deacetylation and hydroxylation to form pphenetidine, 2-hydroxyphenetidine, 2- and 3-hydroxyphenacetin and N-hydroxyphenacetin.
アプリケーション
Phenacetin Melting Point Standard USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
CYP1A2とCYP2D6の基質。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1514008-500MG:
1514008:
1514008-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
アセトアニリド United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1004001
アセトアニリド
カフェイン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1095
カフェイン
テオフィリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1653117
テオフィリン
バニリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1710006
バニリン
カフェイン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1085003
カフェイン
スクロース United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
スクロース
Kinetics and metabolism of paracetamol and phenacetin
Prescott, L.F.
British Journal of Clinical Pharmacology (1980)
Phenacetin abuse: a review.
G Carro-Ciampi
Toxicology, 10(4), 311-339 (1978-08-01)
Analgesic nephropathy: a reassessment of the role of phenacetin and other analgesics.
L F Prescott
Drugs, 23(1-2), 75-149 (1982-01-01)
S P Clissold
Drugs, 32 Suppl 4, 46-59 (1986-01-01)
Since their synthesis in the late 1800s paracetamol (acetaminophen) and phenacetin have followed divergent pathways with regard to their popularity as mild analgesic/antipyretic drugs. Initially, paracetamol was discarded in favour of phenacetin because the latter drug was supposedly less toxic.
[Phenacetin abuse I. Occurrence, per capita consumption and costs of treatment].
M J Mihatsch et al.
Schweizerische medizinische Wochenschrift, 110(4), 108-115 (1980-01-28)