certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1086006
APIファミリー
caffeine
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
~Approximately 237 °C
234-236.5 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Caffeine is mainly used as a diuretic and as a stimulant to central nervous system, heart rate, and respiration.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01653-1G:
PHR1095-1G:
01653-1G-BULK:
PHR1095-1G-BULK:
PHR1095-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック