詳細
for the calibration of the thermosystem 900
品質
traceable to primary standards (LGC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
mp
234-236.5 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
food and beverages
personal care
pharmaceutical
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
This mp standard is also employed as a temperature calibration standard in thermal analysis techniques.
特徴および利点
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting points measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
- Ready-to-use melting point standard, supplied as a finely ground powder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75035-BULK-F:
75035-VAR-F:
75035-5G-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック