APIファミリー
caffeine
メーカー/製品名
USP
mp
234-236.5 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI Key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
カフェイン融点標準USP標準品は、USP公定書に規定されたとおりの、規定された品質試験およびアッセイに使用することを意図しています。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。
その他情報
販売が制限されることがあります。
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1086006-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science (New York, N.Y.), 345(6201), 1181-1184 (2014-09-06)
Coffee is a valuable beverage crop due to its characteristic flavor, aroma, and the stimulating effects of caffeine. We generated a high-quality draft genome of the species Coffea canephora, which displays a conserved chromosomal gene order among asterid angiosperms. Although
Circulation. Cardiovascular imaging, 7(6), 930-937 (2014-09-04)
Cardiac allograft vasculopathy is a key prognostic determinant after heart transplant. Detection and risk stratification of patients with cardiac allograft vasculopathy are problematic. Positron emission tomography using rubidium-82 allows quantification of absolute myocardial blood flow and may have utility for
Oncotarget, 5(12), 4361-4369 (2014-06-24)
DNA intercalation is a major therapeutic modality for cancer therapeutic drugs. The therapeutic activity comes at a cost of normal tissue toxicity and genotoxicity. We have recently described a planar heterocyclic small molecule DNA intercalator, BMH-21, that binds ribosomal DNA
Drug testing and analysis, 6(7-8), 651-657 (2013-08-01)
The discrimination of a cross section of cathinone regioisomers, sold as 'legal highs', using Raman spectroscopy, is reported here. Mephedrone and flephedrone were identified in 'legal high' products sold in Irish head shops, and their 2, 3 and 4-isomers were
PharmGKB summary: very important pharmacogene information for N-acetyltransferase 2.
Pharmacogenetics and genomics, 24(8), 409-425 (2014-06-04)