PHR2000
1,7-ジメチルキサンチン
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
1,7-ジメチル-1H-プリン-2,6-ジオン, 1,7-ジメチル-3,7-ジヒドロ-1H-プリン-2,6-ジオン, 2,6-ジヒドロキシ-1,7-ジメチルプリン, NSC 400018, パラキサンチン
About This Item
おすすめの製品
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
APIファミリー
caffeine
フォーム
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 mg
mp
294-296 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
InChI Key
QUNWUDVFRNGTCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2000-50MG-PW:
PHR2000-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック