Merck
1711009
USP
バニリン融点標準品
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
バニリン, 4-ヒドロキシ-3-メトキシベンズアルデヒド, バニリン・アルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
152.15
Beilstein:
472792
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
vanillin
メーカー/製品名
USP
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
バニリン融点標準物質はバニリンとも称されており、食品の風味付けに使用される芳香族化合物です。フェニルプロパノイド経路と生物発生的な関連をもちます。主に、食品、飲料、香料および医薬品に使用されます。
アプリケーション
指定された品質試験およびアッセイに使用されるバニリン融点標準品USP参照標準。
通常、加熱ステージと温度調整器を備えた光学偏光顕微鏡で熱顕微鏡的観察を行う際に、加熱ステージを校正する参照標準として使用されています。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1711009-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vanillin
Walton, Nicholas J., Melinda J. Mayer, and Arjan Narbad
Phytochemistry, 63.5, 505-515 (2003)
Crystal architecture and physicochemical properties of felodipine solvates.
Surov, Artem O., et al.
CrystEngComm, 15.30, 6054-6061 (2013)
Biotechnological production of vanillin.
Priefert, H., J. Rabenhorst, and A. Steinbuchel
Applied Microbiology and Biotechnology, 56.3-4, 296-314 (2001)
H Priefert et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(3-4), 296-314 (2001-09-11)
Vanillin is one of the most important aromatic flavor compounds used in foods, beverages, perfumes, and pharmaceuticals and is produced on a scale of more than 10 thousand tons per year by the industry through chemical synthesis. Alternative biotechnology-based approaches
N J Walton et al.
Current opinion in biotechnology, 11(5), 490-496 (2000-10-12)
Microorganisms able to produce vanillin in excess of 6g/l from ferulic acid have now been isolated. In Pseudomonas strains, the metabolic pathway from eugenol via ferulic acid to vanillin has been characterised at the enzymic and molecular genetic levels. Attempts