certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. V0050000
traceable to USP 1710006
蒸気密度
5.3 (vs air)
蒸気圧
>0.01 mmHg ( 25 °C)
APIファミリー
vanillin
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChI Key
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
引火点(℃)
159.8 - 160.8 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1245-1G-PW:
PHR1245-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック