certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. C1000000
traceable to USP 1104006
APIファミリー
cetylpyridinium
CofA
current certificate can be downloaded
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
83-86 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI Key
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1226-1G:
PHR1226-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック