Merck
56581
Supelco
過塩素酸ナトリウム 一水和物
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO4 · H2O
CAS番号:
分子量:
140.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NB.21
アッセイ
99.0-101.0% (T)
フォーム
solid
メーカー/製品名
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
pH
4.5-8.0
溶解性
H2O: 5%, clear, colorless
λ
10 % in water
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 240 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
O.[Na+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Na.H2O/c2-1(3,4)5;;/h(H,2,3,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Sodium perchlorate monohydrate along with acetonitrile may be used as a mobile phase in:
  • Determination of methenamine, methenamine mandelate and methenamine hippurate in pharmaceutical preparations using ion-exchange high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms.
  • Determination of nitrate and nitrite by HPLC in human plasma.
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
56581-BULK:
56581-VAR:
56581-250G:
56581-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of nitrate and nitrite by high-performance liquid chromatography in human plasma
Jedlickova V, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 780(1), 193-197 (2002)
Development and validation of RP-HPLC method for the dissolution and assay of etoricoxib in pharmaceutical dosage forms
Singh B, et al.
International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance, 6(01), 1-7 (2015)
Chiravi Pavitrapok et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 40(5), 1243-1248 (2005-11-22)
An ion-exchange column high-performance liquid chromatography (HPLC) method has been developed for the determination of methenamine in methenamine and methenamine hippurate pharmaceutical preparations. The HPLC method uses a Zorbax SCX-300 column with acetonitrile-0.1M sodium perchlorate monohydrate (pH 5.8) (70:30, v/v)