Merck
56982
Supelco
フタル酸カリウム, 一塩基酸
suitable for HPLC, LiChropur, 99.5-100.5% (HPLC)
別名:
KHP, フタル酸 一カリウム塩, フタル酸水素カリウム, 重フタル酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCC6H4COOK
CAS番号:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
アッセイ
99.5-100.5% (HPLC)
フォーム
solid
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
損失
≤0.5% loss on drying
pH
3.0-5.0
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
溶解性
H2O: 10 applications on large gels, clear, colorless (hot)
λ
10 % in H2O (hot)
UV吸収
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 340 nm Amax: ≤0.03
λ: 350 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
56982-BULK:
56982-VAR:
56982-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)