Merck
69413
Supelco
水酸化ナトリウム 溶液
suitable for HPLC, LiChropur, 49.0-51.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaOH
CAS番号:
分子量:
40.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
蒸気圧
3 mmHg ( 37 °C)
形状
solution
濃度
49.0-51.0%
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.1% sodium carbnate (Na2CO3)
密度
1.500-1.540 g/mL at 20 °C
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 240 nm Amax: ≤0.17
λ: 260 nm Amax: ≤0.15
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 300 nm Amax: ≤0.03
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium hydroxide is widely used in numerous industrial processes, including the manufacture of pulp and paper, soaps and detergents, textiles and drinking water. It is also used in the preparation of dyes, bleaches and drugs.
アプリケーション
Sodium hydroxide may be used:
  • As an extraction solvent in high-performance liquid chromatography (HPLC) in combination with inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) (HPLC ICP-MS) speciation of selenium in enriched onion leaves.
  • As an analytical reagent in HPLC and HPLC coupled electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC/ESI-MS/MS) determination of flavonoids and stilbenes in red wine and related biological products.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69413-2.5L:
69413-1L:4548173370552
69413-VAR:
69413-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
HPLC analysis of carbohydrates on POLYSPHER{\textregistered} CH OH columns using pulsed amperometric detection (PAD) with sodium hydroxide as post column detection reagent
Gey, MH
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 356, 339-343 (2000)
Determination of flavonoids and stilbenes in red wine and related biological products by HPLC and HPLC-ESI-MS-MS
Stecher G, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371(1), 73-80 (2001)
HPLC-ICP-MS speciation of selenium in enriched onion leaves-a potential dietary source of Se-methylselenocysteine
Wrobel K, et al.
Food Chemistry, 86(4), 617-623 (2004)